Läs mer
Mefenamic Acid 2,3-Butylene Glycol Ester, Mikromol™
Produktkod. 17934596
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17934596 100 mg
1 options
Produktkod. 17934596 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0327.11
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Mefenamic Acid 2,3-Butylene Glycol Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mefenamic Acid 2,3-Butylene Glycol Ester
CAS 95093-55-3
Analyt- eller komponentnamn Mefenamic Acid 2,3-Butylene Glycol Ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C19 H23 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Mefenamic Acid 2,3-Butylene Glycol Ester, 2-[(2,3-Dimethylphenyl)amino]benzoic acid 2-hydroxy-1-methylpropyl ester
InChI formel InChI=1S/C19H23NO3/c1-12-8-7-11-17(13(12)2)20-18-10-6-5-9-16(18)19(22)23-15(4)14(3)21/h5-11,14-15,20-21H,1-4H3
LEDER CC(O)C(C)OC(=O)c1ccccc1Nc2cccc(C)c2C
IUPAC-namn 3-hydroxybutan-2-yl 2-(2,3-dimethylanilino)benzoate
Molekylvikt (g/mol) 313.39
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 313.1678 g/mol