missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Mefenamic Acid-d3 (major), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mefenamic Acid-d3 |
| CAS | 1189707-81-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C15 H12 D3 N O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-[(2,3-Dimethylphenyl)amino]-benzoic Acid-d3, Mefacit-d3, Mefenacid-d3, Mephenamic Acid-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15NO2/c1-10-6-5-9-13(11(10)2)16-14-8-4-3-7-12(14)15(17)18/h3-9,16H,1-2H3,(H,17,18)/i5D,6D,9D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(C)c(C)c(Nc2ccccc2C(=O)O)c1[2H] |
| IUPAC-namn | 2-(2,3,4-trideuterio-5,6-dimethyl-anilino)benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.30359 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?