missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Mefenamic Acid Isopropyl Ester, Mikromol™

Produktkod. 17933976
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17933976 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17933976 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0327.090025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Mefenamic Acid Isopropyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Mefenamic Acid Isopropyl Ester
CAS 2732673-37-7
Analyt- eller komponentnamn Mefenamic Acid Isopropyl Ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C18 H21 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Mefenamic Acid Isopropyl Ester
InChI formel InChI=1S/C18H21NO2/c1-12(2)21-18(20)15-9-5-6-10-17(15)19-16-11-7-8-13(3)14(16)4/h5-12,19H,1-4H3
LEDER CC(C)OC(=O)c1ccccc1Nc2cccc(C)c2C
IUPAC-namn propan-2-yl 2-(2,3-dimethylanilino)benzoate
Molekylvikt (g/mol) 283.36
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 283.1572 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.