Läs mer
Mefenamic acid, MedChemExpress
Beskrivning
Mefenamic acid is a non-steroidal anti-inflammatory agent, acting as a competitive inhibitor of hCOX-1 and hCOX-2, with IC50s of 40 nM and 3 μM for hCOX-1 and hCOX-2, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mefenamic acid |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 61-68-7 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H15NO2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (414.44 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | O=C(O)C1=CC=CC=C1NC2=CC=CC(C)=C2C |
| Visa mer |