Läs mer
Mefenamic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mefenamic acid |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15NO2/c1-10-6-5-9-13(11(10)2)16-14-8-4-3-7-12(14)15(17)18/h3-9,16H,1-2H3,(H,17,18) |
| Formel vikt | 241.1103 |