missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials and organic reference materials.
- Produced according to ISO 9001
- Suitable for a wide range of industries and applications
- Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
- Expert Technical Support
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mefenpyr-diethyl |
| Förpackning | Glass Bottle |
| CAS | 135590-91-9 |
| Färg | Beige |
| Smältpunkt | 50°C to 52°C |
| Kokpunkt | 260°C (Decomposition) |
| Synonym | diethyl 1-(2,4-dichlorophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Molekylvikt (g/mol) | 373.23 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?