Läs mer
Mefenpyr-diethyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mefenpyr-diethyl |
| CAS | 135590-91-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C16 H18 Cl2 N2 O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1H-Pyrazole-3,5-dicarboxylic acid, 1-(2,4-dichlorophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-, diethyl ester (9CI), AE-F 107892, Ethyl 1-(2,4-dichlorophenyl)-5-(ethoxycarbonyl)-5-methyl-2-pyrazoline-3-carboxylate, HOE 107892, Mefenpyr-diethyl |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18Cl2N2O4/c1-4-23-14(21)12-9-16(3,15(22)24-5-2)20(19-12)13-7-6-10(17)8-11(13)18/h6-8H,4-5,9H2,1-3H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C1=NN(c2ccc(Cl)cc2Cl)C(C)(C1)C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | diethyl 1-(2,4-dichlorophenyl)-5-methyl-4H-pyrazole-3,5-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 373.23 |
| Visa mer |