missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Mefloquine EP Impurity C (as Hydrochloride), Mikromol™

Produktkod. 30462606
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30462606 4 x 25 mg
30051223 25 mg
30052232 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30462606 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1198.0300254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Mefloquine EP Impurity C (as Hydrochloride), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material threo-Mefloquine Hydrochloride
CAS 51744-85-5
Analyt- eller komponentnamn threo-Mefloquine Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17H16F6N2O . HCl
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (RS)-[2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-yl][(2RS)-piperidin-2-yl]methanol Hydrochloride (threo-Mefloquine Hydrochloride), [S-(R*,R*)]-α-2-piperidinyl-2,8-bis(trifluoromethyl)-4-Quinolinemethanol Monohydrochloride, USP Mefloquine Related Compound A;
InChI formel InChI=1S/C17H16F6N2O.ClH/c18-16(19,20)11-5-3-4-9-10(15(26)12-6-1-2-7-24-12)8-13(17(21,22)23)25-14(9)11;/h3-5,8,12,15,24,26H,1-2,6-7H2;1H/t12-,15-;/m0./s1
Lösningstyp Neat
LEDER [H][C@@]1(NCCCC1)[C@@H](O)C2=CC(C(F)(F)F)=NC3=C(C(F)(F)F)C=CC=C32.Cl
IUPAC-namn (S)-(2,8-bis(trifluoromethyl)quinolin-4-yl)((S)-piperidin-2-yl)methanol hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 414.78
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 414.1 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.