Läs mer
Mefloquinhydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 17951136
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17951136 250 mg
1 options
Produktkod. 17951136 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1198.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Mefloquinhydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mefloquine hydrochloride
CAS 51773-92-3
Analyt- eller komponentnamn Mefloquine hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H16 F6 N2 O . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Mefloquine hydrochloride, (RS)-[2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-yl][(2SR)-piperidin-2-yl]methanol hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H16F6N2O.ClH/c18-16(19,20)11-5-3-4-9-10(15(26)12-6-1-2-7-24-12)8-13(17(21,22)23)25-14(9)11;/h3-5,8,12,15,24,26H,1-2,6-7H2;1H/t12-,15+;/m0./s1
LEDER Cl.O[C@@H]([C@@H]1CCCCN1)c2cc(nc3c(cccc23)C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC-namn (R)-[2,8-bis(trifluormetyl)kinolin-4-yl]-[(2S)-piperidin-2-yl]metanol; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 414.77
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 414,0934 g/mol