Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mefloquine hydrochloride |
| CAS | 51773-92-3 |
| Smältpunkt | 253,0 °C |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Molekylformel | C17H17ClF6N2O |
| MDL-nummer | MFCD00797519,MFCD00797519 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | mefloquine hcl, r-2,8-bis trifluoromethyl quinolin-4-yl s-piperidin-2-yl methanol hydrochloride, r*,s*-2,8-bis-trifluoromethyl-quinolin-4-yl-piperidin-2-yl-methanol hydrochloride, r-2,8-bis trifluoromethyl quinolin-4-yl-2s-piperidin-2-yl methanol;hydrochloride, as-rel-a-2r-2-piperidinyl-2,8-bis trifluoromethyl-4-quinolinemethanol monohydrochloride, +-mefloquine hydrochloride, unii-5y9l3636o3 component, r-2,8-bis trifluoromethyl-4-quinolinyl 2s-2-piperidinyl methanol hydrochloride, r-2,8-bis trifluoromethyl quinolin-4-yl 2s-piperidin-2-yl methanol hydrochloride, s-2,8-bis trifluoromethyl quinolin-4-yl r-piperidin-2-yl methanolhydrochloride |
| InChI-nyckel | WESWYMRNZNDGBX-UHFFFAOYNA-N |
| LEDER | [H+].[Cl-].OC(C1CCCCN1)C1=C2C=CC=C(C2=NC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Mefloquine hydrochloride
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Mefloquine hydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.