Läs mer
Mefruside 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mefruside |
| CAS | 7195-27-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Mefruside |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H19 Cl N2 O5 S2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 4-Chloro-N1-methyl-N1-[(tetrahydro-2-methyl-2-furanyl)methyl]-1,3-benzenedisulfonamide, 4-Chloro-N1-methyl-N1-(tetrahydro-2-methylfurfuryl)-m-benzenedisulfonamide, B 1500, BAY 1500, Baycaron, FBA 1500, FDA 1902, Mefrusid, Mefruside, N-(4-Chloro-3-sulfamoylbenzenesulfonyl)-N-methyl-2-furfurylamine, N-(4'-Chloro-3'-sulfamoylbenzenesulfonyl)-N-methyl-2-aminomethyl-2-methyltetrahydrofuran |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19ClN2O5S2/c1-13(6-3-7-21-13)9-16(2)23(19,20)10-4-5-11(14)12(8-10)22(15,17)18/h4-5,8H,3,6-7,9H2,1-2H3,(H2,15,17,18) |
| Lösningstyp | Single Solution |
| LEDER | CN(CC1(C)CCCO1)S(=O)(=O)c2ccc(Cl)c(c2)S(=O)(=O)N |
| Visa mer |