Läs mer
Mefruside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mefruside |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19ClN2O5S2/c1-13(6-3-7-21-13)9-16(2)23(19,20)10-4-5-11(14)12(8-10)22(15,17)18/h4-5,8H,3,6-7,9H2,1-2H3,(H2,15,17,18) |
| Formel vikt | 382.0424 |
| Procent renhet | >95% |