Läs mer
Fisherbrand™ Mega Rack™ Kliniskt rörställ
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Vitt
Positioner:
120
216
Håller:
Rör (10 ml), Rör (16 mm)
Rör (13 mm), Rör (5 till 7 ml)
Diameter (metrisk) öppning:
13 mm
16 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Rörställ |
| Array | 12 x 18 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Blått |
| Håller | Rör (13 mm), Rör (5 till 7 ml) |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 216 |
| Form | Rectangular |
| Hyllor | 3 Tiers |
| Staplingsbar | Yes, When Empty |
| Visa mer |