Specifications
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Blått |
| Håller | Rör (10 ml), Rör (16 mm) |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 120 |
| Form | Rektangulär |
| Staplingsbar | Ja, när de är tomma |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Mått (L x B x H) | 337 x 267 x 91 mm |
| Show More |