Läs mer
Fisherbrand™ Mega Rack™ Kliniskt rörställ
GREENER_CHOICE
Produktkod. 14801442 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Färg:
Blått
Vitt
Positioner:
120
216
Håller:
Rör (10 ml), Rör (16 mm)
Rör (13 mm), Rör (5 till 7 ml)
Diameter (metrisk) öppning:
13 mm
16 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Positioner Håller Diameter (metrisk) öppning unitSize
14801442 Vitt 216 Rör (13 mm), Rör (5 till 7 ml) 13 mm Varje
11720634 Blått 216 Rör (13 mm), Rör (5 till 7 ml) 13 mm Varje
11730634 Blått 120 Rör (10 ml), Rör (16 mm) 16 mm Varje
14811442 Vitt 120 Rör (10 ml), Rör (16 mm) 16 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
Artikelnummer. 14801442
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Skapar utrymme och organisation för högkapacitetslabb som kräver stor provlagring. Fisherbrand™ Mega Rack™ Kliniskt rörställ eliminerar behovet av flera rörställ.
  • Helmonterad polypropen
  • Robust och lätt material för enkel transport
  • Alfanumerisk identifiering för snabb lokalisering och hämtning av rör
  • Placera olika testgrupper i ett ställ och eliminera behovet av flera rörställ
  • Autoklaveringsbar
Spezifikation
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Håller Rör (13 mm), Rör (5 till 7 ml)
Material Polypropen
Positioner 216
Form Rectangular
Staplingsbar Yes, When Empty
Sterilitet Non-sterile
Kvantitet 1 vardera
Mått (L x B x H) 337 x 267 x 91 mm
Längd (metrisk) 337 mm
Diameter (metrisk) öppning 13 mm
Produkttyp Rörställ
Hyllor 3 Tiers
Höjd (metrisk) 91 mm
Array 12 x 18
Bredd (metrisk) 267 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.