Läs mer
Fisherbrand™ Mega Rack™ Kliniskt rörställ
GREENER_CHOICE
Produktkod. 14811442 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Vitt
Positioner:
120
216
Håller:
Rör (10 ml), Rör (16 mm)
Rör (13 mm), Rör (5 till 7 ml)
Diameter (metrisk) öppning:
13 mm
16 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 14811442
Brand: Fisherbrand™ HS24323E
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skapar utrymme och organisation för högkapacitetslabb som kräver stor provlagring. Fisherbrand™ Mega Rack™ Kliniskt rörställ eliminerar behovet av flera rörställ.
  • Helmonterad polypropen
  • Robust och lätt material för enkel transport
  • Alfanumerisk identifiering för snabb lokalisering och hämtning av rör
  • Placera olika testgrupper i ett ställ och eliminera behovet av flera rörställ
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Produkttyp Rörställ
Array 10 x 12
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Håller Rör (10 ml), Rör (16 mm)
Material Polypropen
Positioner 120
Form Rectangular
Hyllor 3 Tiers
Staplingsbar Yes, When Empty
Sterilitet Non-sterile
För användning med (utrustning) 10 ml rör
Kvantitet 1 vardera
Mått (L x B x H) 337 x 267 x 91 mm
Längd (metrisk) 337 mm
Bredd (metrisk) 267 mm
Höjd (metrisk) 91 mm
Diameter (metrisk) öppning 16 mm