Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Vitt |
| Håller | Rör (13 mm), Rör (5 till 7 ml) |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 216 |
| Form | Rectangular |
| Staplingsbar | Yes, When Empty |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Mått (L x B x H) | 337 x 267 x 91 mm |
| Visa mer |