Läs mer
Heathrow Scientific™ Mega Rack™ Dubbelt rörställ
Produktkod. 15509811 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Vitt
Håller:
10 till 13 mm rör
Rör (10 till 13 mm)
Rör (13 till 16 mm)
Mått (L x B x H):
673 x 235 x 90 mm
673 x 267 x 90 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15509811
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skapar utrymme och organisation för högkapacitetslabb som kräver stor provlagring. Heathrow Scientific™ Mega Rack™ Dubbelt rörställ eliminerar behovet av flera rörställ.
  • Fullmonterad polypropen
  • Robust och lätt material för enkel transport
  • Alfanumerisk identifiering för snabb lokalisering och hämtning av rör
  • Placera olika testgrupper i ett ställ och eliminera behovet av flera rörställ
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Produkttyp Rörställ
Array 12 x 36
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Håller Rör (10 till 13 mm)
Material Polypropen
Positioner 432
Form Rektangulär
Hyllor 3 Tiers
Staplingsbar Yes, When Empty
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 5 till 7 ml rör
Montering Bordsskiva
Kvantitet 1 vardera
Storlek Dubbel
Mått (L x B x H) 673 x 235 x 90 mm
Längd (metrisk) 673 mm
Bredd (metrisk) 235 mm
Höjd (metrisk) 90 mm
Diameter (metrisk) öppning 13 mm
Vikt (metrisk) 2.24 kg