Läs mer
Fisherbrand™ Mega Rack™ Rörställ för 18 till 20 mm rör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17147825 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Färg:
Blått
Vitt
Produktkod. Färg
17147825 Vitt
17157825 Blått
2 options
Produktkod. 17147825
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa robusta och lätta rörställ levereras färdigmonterade med alfanumerisk identifiering för enkel sortering och val.
  • Robust, hållbart material för enkel och säker transport av kliniska och forskningsrör
  • Återanvändbar och lätt att rengöra
  • Autoklaveringsbar
  • Stapelbar för att iscensätta och spara utrymme
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Håller Rör (18 till 20 mm)
Material Polypropen
Positioner 120
Form Rektangulär
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
nr per ärende 4 Pk.
Antal per förpackning 1 st.
Mått (L x B x H) 14,9 x 11,9 x 3,6 tum. (37,7 x 30,1 x 9,1 cm)
Längd (metrisk) 37.7 cm
Längd (engelska) 14,9 tum
Bredd (engelska) 11,9 tum.
Höjd (engelska) 3,6 tum
Diameter (metrisk) Well 20 mm
Produkttyp Rörställ
Hyllor 2 Tiers
Höjd (metrisk) 9.1 cm
Array 10 x 12
Bredd (metrisk) 30.1 cm