Läs mer
Fisherbrand™ Mega Rack™ Rörställ för 18 till 20 mm rör
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-9378004 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Färg:
Blått
Vitt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
17147825 Vitt
17157825 Blått
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17147825
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa robusta och lätta rörställ levereras färdigmonterade med alfanumerisk identifiering för enkel sortering och val.
  • Robust, hållbart material för enkel och säker transport av kliniska och forskningsrör
  • Återanvändbar och lätt att rengöra
  • Autoklaveringsbar
  • Stapelbar för att iscensätta och spara utrymme
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Håller Rör (18 till 20 mm)
Material Polypropen
Positioner 120
Form Rektangulär
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
nr per ärende 4 Pk.
Antal per förpackning 1 st.
Mått (L x B x H) 14,9 x 11,9 x 3,6 tum. (37,7 x 30,1 x 9,1 cm)
Längd (metrisk) 37.7 cm
Längd (engelska) 14,9 tum
Bredd (engelska) 11,9 tum.
Höjd (engelska) 3,6 tum
Diameter (metrisk) Well 20 mm
Produkttyp Rörställ
Hyllor 2 Tiers
Höjd (metrisk) 9.1 cm
Array 10 x 12
Bredd (metrisk) 30.1 cm