Läs mer
Micronova™ MegaClean™ Kraftig rengöringsmedel
BIOPHARMA
Produktkod. 13137736 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Volym (engelska):
1 l
1 gal.
5 gal.
Förpackningsstorlek:
15.14 L
19 L
7.6 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (engelska) Förpackningsstorlek
13137736 5 gal. 19 L
11932475 1 gal. 15.14 L
13157736 1 l 7.6 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13137736 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer MC15G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4150.00 SEK
    4059.56 SEK / 19 L
    Save 90.44 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Ett icke brännbart, kraftigt rengöringsmedel och avfettningsmedel som tar bort fett, lim och fotobeständiga fläckar från de flesta ytor. Finns i 1 eller 5 gallon flaskor och en 1 liter sprayflaska.
De Micronova MegaClean™ Heavy-Duty Cleaner erbjuder ett effektivt alternativ till giftiga, brandfarliga, lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel, såsom aceton och isopropylalkohol. Filtrerad till 0,1 mikron är denna rengöringsmaskin idealisk för halvledar-, elektronik-, flyg- och renbyggande verksamhet.
  • Ej brandfarligt, kraftigt renrumsavfettningsmedel
  • Tar bort fett, lim och fotobeständiga fläckar från de flesta ytor
  • Idealisk för halvledar-, elektronik-, flyg- och renbyggda verksamheter
  • Filtrerad till 0,1 mikron
  • Finns i 1 eller 5 gallon refillflaskor och en 1 liter sprayflaska
  • Biologiskt nedbrytbar
  • Vattenlöslig
  • Effektiv vid låga koncentrationer
Specifikationer
Produkttyp MegaClean Rengöringsmedel
Färgkodad Nej
Typ av handtag Hold (Håll)
Sterilitet Icke-steril
Beskrivning Kraftig tvättmedel, avfettningsmedel
För användning med (applikation) Idealisk punktrengöringslösning och tar enkelt bort fett, lim och fotobeständiga fläckar från de flesta ytor, golv, högtrafikerade områden, rengöring av delar, borttagning av lim
För användning med (utrustning) Moppar och hinkar eller våtservetter och svamp
Volym (engelska) 5 gal.