Läs mer
Micronova™ MegaClean™ Kraftig rengöringsmedel
BIOPHARMA
Produktkod. p-9183000 Handla allt Micronova Produkter
Volym (engelska):
1 l
1 gal.
5 gal.
Förpackningsstorlek:
15.14 L
19 L
7.6 L
Produktkod. 11932475
Brand: Micronova™ MC1G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ett icke brännbart, kraftigt rengöringsmedel och avfettningsmedel som tar bort fett, lim och fotobeständiga fläckar från de flesta ytor. Finns i 1 eller 5 gallon flaskor och en 1 liter sprayflaska.
De Micronova MegaClean™ Heavy-Duty Cleaner erbjuder ett effektivt alternativ till giftiga, brandfarliga, lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel, såsom aceton och isopropylalkohol. Filtrerad till 0,1 mikron är denna rengöringsmaskin idealisk för halvledar-, elektronik-, flyg- och renbyggande verksamhet.
  • Ej brandfarligt, kraftigt renrumsavfettningsmedel
  • Tar bort fett, lim och fotobeständiga fläckar från de flesta ytor
  • Idealisk för halvledar-, elektronik-, flyg- och renbyggda verksamheter
  • Filtrerad till 0,1 mikron
  • Finns i 1 eller 5 gallon refillflaskor och en 1 liter sprayflaska
  • Biologiskt nedbrytbar
  • Vattenlöslig
  • Effektiv vid låga koncentrationer
Specifikationer
Produkttyp MegaClean Cleaner
Färgkodad No
Typ av handtag None
Sterilitet Icke-steril
Beskrivning Kraftig tvättmedel, avfettningsmedel
För användning med (applikation) Tung smuts, borttagning av lim i och runt renrum
För användning med (utrustning) Moppar och hinkar eller våtservetter och svamp
Volym (engelska) 1 gal.
compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, alcohols, C9-11, Ethoxylated