Läs mer
Thermo Scientific™ Megafuge ST1 Plus, 120-240V TX-400 cellkulturpaket
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Slösa ingen tid med att hitta rätt artikelnummer för din applikation! Det applikationsdrivna centrifugpaketet säkerställer bekväm, snabb beställning av alla komponenter som krävs för att köra ett specifikt protokoll. Kör 16x50 mL koniska under bioinneslutningscertifierade lock. Innehåller centrifug, TX-400 rotor, skopor, bioinneslutningslock, 50 ml koniska adaptrar (maximal kapacitet 16 x 50ml), 15 ml konisk adapter (maximal kapacitet 36 x 15 ml).
-
Lätt att använda:
- Intuitiva kontroller förenklar driften och ger detaljerad information om ett brett utbud av driftparametrar och processtatus för optimal prestanda.
- Modern industriell design stöder kontinuerlig förbättring av rotorbelastningsergonomi, användarsäkerhet och aktuella nödvändiga certifieringar
- Motoriserad lockspärr möjliggör en nedåtgående rörelse med ett finger för enklast stängning och låsning av centrifuglocket, även på höga bänkar.
Thermo Vetenskapligt ™ autolås™ III rotorsystem:
- Säkert låssystem möjliggör enkel tryckknappsinstallation och utbyte av rotorer.
- Systemet sparar tid när du växlar mellan applikationer.
- Enkel åtkomst till rotorkammaren ger snabb rengöring, en hälsosammare arbetsmiljö och längre livslängd.
Thermo Scientific™ ™ ClickSeal hinkförseglingssystem:
- Bioinneslutningslösning tätar med ett snäpp; eliminerar skruvkork och komplicerade klämmor.
- Systemet har handskvänlig, enhands-öppnings-/stängningsfunktion.
- Systemet är certifierat av CAMR™ i Porton Down, Storbritannien.
Thermo Vetenskaplig ™ SMARTSpin-™teknik:
- Avancerat rotorhanteringssystem maximerar acceleration, bromsning och restlastvåg för varje rotor- och skopalternativ:
- Tekniken optimerar säkerheten och förbättrar separationer.
Utrymmesbesparande design:
- Kompakta dimensioner optimerar arbetsytan och den ergonomiska höjden och den böjda designen säkerställer enkel på- och avlastning av prover och enkel rengöring.
Energieffektiv:
- Systemet ger upp till 40 % energiförbrukningsbesparingar på industristandardprotokoll, såsom standardblodseparation eller bearbetning av koniska rör.
Specifikationer
Specifikationer
| Drivsystem | Direkt, borstlös induktionsmotor med låg profil med val av 9 accelerationer, 10 retardationshastigheter |
| Gröna funktioner | Mindre avfall, energieffektiv |
| Inkluderar | Artikelnummer i pk. 75009730 (centrifug),75003181(rotor),75003655(uppsättning hinkar),75003656(lock),75003682(uppsättning adaptrar),75003683(uppsättning adaptrar) |
| Typ | Allmän användning centrifugserie |