Läs mer
Thermo Scientific™ Megafuge ST1R Plus, 208-240 V TX--400 cellkulturpaket
Produktkod. 17182449 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produktkod. 17182449 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75016025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165210.00 SEK
    161149.38 SEK / 1 uppsättningar
    Save 4060.62 SEK
    2% Av
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Slösa ingen tid med att hitta rätt artikelnummer för din applikation! Det applikationsdrivna centrifugpaketet säkerställer bekväm, snabb beställning av alla komponenter som krävs för att köra ett specifikt protokoll.
Slösa ingen tid med att hitta rätt artikelnummer för din applikation! Det applikationsdrivna centrifugpaketet säkerställer bekväm, snabb beställning av alla komponenter som krävs för att köra ett specifikt protokoll. Kör 16 x 50 ml koniska ämnen under bioinneslutningscertifierade lock. Innehåller centrifug, TX-400 rotor, skopor, bioinneslutningslock, 50 ml koniska adaptrar (maximal kapacitet 16 x 50ml), 15 ml konisk adapter (maximal kapacitet 36 x 15 ml).
Enkel att använda:
  • Intuitiva kontroller förenklar driften och ger detaljerad information om ett brett utbud av driftparametrar och processtatus för optimal prestanda.
  • Modern industriell design stöder kontinuerlig förbättring av rotorbelastningsergonomi, användarsäkerhet och aktuella nödvändiga certifieringar
  • Motoriserad lockspärr möjliggör en nedåtgående rörelse med ett finger för enklast stängning och låsning av centrifuglocket, även på höga bänkar.
Thermo Scientific™ Autolås™ III rotorsystem:
  • Säkert låssystem möjliggör enkel tryckknappsinstallation och utbyte av rotorer.
  • Systemet sparar tid när du växlar mellan applikationer.
  • Enkel åtkomst till rotorkammaren ger snabb rengöring, en hälsosammare arbetsmiljö och längre livslängd.
Thermo Scientific™ ClickSeal™ skoptätningssystem:
  • Bioinneslutningslösning tätar med ett snäpp; eliminerar skruvkork och komplicerade klämmor.
  • Systemet har handskvänlig, enhands-öppnings-/stängningsfunktion.
  • Systemet är certifierat av CAMR™ i Porton Down, Storbritannien.
Thermo Scientific ™ SMARTSpin-™teknik:
  • Avancerat rotorhanteringssystem maximerar acceleration, bromsning och restlastvåg för varje rotor- och skopalternativ:
  • Tekniken optimerar säkerheten och förbättrar separationer.
Utrymmesbesparande design:
  • Kompakta dimensioner optimerar arbetsytan och den ergonomiska höjden och den böjda designen säkerställer enkel på- och avlastning av prover och enkel rengöring.
Energieffektiv:
  • Systemet ger upp till 40 % energiförbrukningsbesparingar på industristandardprotokoll, såsom standardblodseparation eller bearbetning av koniska rör.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Drivsystem Direkt, borstlös induktionsmotor med låg profil med val av 9 accelerationer, 10 retardationshastigheter
Inkluderar Artikelnummer i pk. 75009770 (centrifug),75003181(rotor),75003655(uppsättning skopor),75003656(lock),75003682(uppsättning adaptrar),75003683(uppsättning adaptrar)
Produkttyp Allmän användning centrifugserie