Läs mer
Thermo Scientific™ Megafuge ST4 Plus centrifugserie
Produktkod. 16370758 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Spänning:
208/240 V
220/240 V
Rotor ingår:
Ja
Nej
Modell:
Megafuge ST4 Plus
Megafuge ST4 Plus, TX-1000 cellodlingspaket
Megafuge ST4 Plus-MD
Megafuge ST4R Plus
Megafuge ST4R Plus, TX-1000 cellodlingspaket
Megafuge ST4R Plus, TX-750 cellodlingspaket
Megafuge ST4R Plus-MD
Megafuge ST4R Plus-MD, TX-1000 blodrörspaket
Megafuge ST4R Plus-MD, TX-750 blodrörspaket
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. 16370758
Brand: Thermo Scientific™ 75016069
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Snabbare bearbetning av fler prover med ett högt förhållande mellan kapacitet och fotavtryck och enkelt programmeringsgränssnitt, plus flexibiliteten att köra de flesta rör och flaskor på en centrifug.
ST4/ST4R Plus-seriens centrifuger levereras som standard med en lättanvänd knappsats och högkontrast LCD-display. Denna mångsidiga enhet med hög kapacitet erbjuder konsekvent prestanda och är idealisk för rutintillämpningar. Byt snabbt och säkert mellan 13 unika rotoralternativ med det verktygslösa Autolås rotorbytet. Finns att köpa individuellt eller i praktiska applikationsbaserade paket.
Cellkulturpaketen inkluderar centrifugen, rotorn, ClickSeal bioinneslutningslock och en uppsättning med fyra 15 ml och 50 ml koniska röradaptrar.
Blodrörspaketen inkluderar centrifugen, rotorn, ClickSeal bioinneslutningslock och en uppsättning med fyra 5/7 ml och 9/10 ml blodrörsadaptrar.
Enkel att använda:
  • Intuitiva kontroller förenklar driften och ger detaljerad information om ett brett utbud av driftparametrar och processtatus för optimal prestanda.
  • Modern industriell design stöder kontinuerlig förbättring av rotorbelastningsergonomi, användarsäkerhet och aktuella nödvändiga certifieringar
  • Motoriserad lockspärr möjliggör en nedåtgående rörelse med ett finger för enklast stängning och låsning av centrifuglocket, även på höga bänkar.
Thermo ™ Scientific autlås™ III rotorsystem:
  • Säkert låssystem möjliggör enkel tryckknappsinstallation och utbyte av rotorer.
  • Systemet sparar tid när du växlar mellan applikationer.
  • Enkel åtkomst till rotorkammaren ger snabb rengöring, en hälsosammare arbetsmiljö och längre livslängd.
Thermo Scientific™ ClickSeal™ skoptätningssystem:
  • Bioinneslutningslösning tätar med ett snäpp; eliminerar skruvkork och komplicerade klämmor.
  • Systemet har handskvänlig, enhands-öppnings-/stängningsfunktion.
  • Systemet är certifierat av CAMR™ i Porton Down, Storbritannien.
Thermo Scientific ™ SMARTSpin-™teknik:
  • Avancerat rotorhanteringssystem maximerar acceleration, bromsning och restlastvåg för varje rotor- och skopalternativ:
  • Tekniken optimerar säkerheten och förbättrar separationer.
Utrymmesbesparande design:
  • Kompakta dimensioner optimerar arbetsytan och den ergonomiska höjden och den böjda designen säkerställer enkel på- och avlastning av prover och enkel rengöring.
Energieffektiv:
  • Systemet ger upp till 40 % energiförbrukningsbesparingar på industristandardprotokoll, såsom standardblodseparation eller bearbetning av koniska rör.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN/UL/IEC 61010-1EN/UL/IEC 61010-2EN/UL/IEC 61326-1EN/UL/IEC 61326-2FCC del 15
Controllertyp Mikroprocessor
Kapacitet TX-1 000 rotor med autolåsskopor (sats med 4) och ClickSeal bioinneslutningslock (sats med 4), 50 ml koniska röradaptrar (sats med 4, 40 rör kapacitet) och 15 ml koniska röradaptrar (sats med 4, 96 rör kapacitet)
Max. RCF 3,374 x g
Max. Hastighet 3,800 rpm
Produktlinje Megafuge
Kylt Ja, CFC-fri, Pre-Temp Tillgänglig
Visa ljust LCD-tryckknapp användargränssnitt
Drivsystem Direkt, borstlös induktion med låg profil
För användning med (utrustning) Inköp av Thermo Scientific-rotor och tillbehör som krävs för drift
Gröna funktioner Mindre avfall, energieffektiv
Inkluderar centrifug inkluderar följande i förpackningen: tryckt engelsk bruksanvisning, USB-minne med bruksanvisning på 28 språk, korrosionsbeständig olja (70009824), nätsladd för nätspänning i enlighet med landet, försäkran om överensstämmelse
Material Se individuella data för centrifug, rotor och tillbehör
Modell Megafuge ST4R Plus, TX-1000 cellodlingspaket
Profil (acceleration/bromsning) Val av 9 acceleration/10 retardation-priser
Programlagring Upp till 6 program via knappar på LCD-användargränssnittet
Rotor Cellkulturpaketet innehåller TX-1 000 med skopor, ClickSeal Biocontainment-lock, 15 ml och 50 ml koniska röradaptrar
Rotor ingår Ja
Körtid Upp till 9 timmar. 59 min
Standarder ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001
Temperaturområde -10 °C till +40 °C,± 2 °C
Timer Möjlighet att räkna upp eller ner
Typ Bänktoppcentrifuger
Garanti centrifuger: 5 år begränsad, Rotor: Se manual
Nettovikt Se individuella komponenter i förpackningen
Elektriska krav 220/240 V 50 Hz, 230 V 60 Hz
Spänning 220/240 V
Frekvens 50/60 Hz