Läs mer
Thermo Scientific™ Megafuge ST4 Plus centrifugserie
Handla allt Thermo Scientific ProdukterDescription
ST4/ST4R Plus-seriens centrifuger levereras som standard med en lättanvänd knappsats och högkontrast LCD-display. Denna mångsidiga enhet med hög kapacitet erbjuder konsekvent prestanda och är idealisk för rutintillämpningar. Byt snabbt och säkert mellan 13 unika rotoralternativ med det verktygslösa Autolås rotorbytet. Finns att köpa individuellt eller i praktiska applikationsbaserade paket.
Cellkulturpaketen inkluderar centrifugen, rotorn, ClickSeal bioinneslutningslock och en uppsättning med fyra 15 ml och 50 ml koniska röradaptrar.
Blodrörspaketen inkluderar centrifugen, rotorn, ClickSeal bioinneslutningslock och en uppsättning med fyra 5/7 ml och 9/10 ml blodrörsadaptrar.
Enkel att använda:
- Intuitiva kontroller förenklar driften och ger detaljerad information om ett brett utbud av driftparametrar och processtatus för optimal prestanda.
- Modern industriell design stöder kontinuerlig förbättring av rotorbelastningsergonomi, användarsäkerhet och aktuella nödvändiga certifieringar
- Motoriserad lockspärr möjliggör en nedåtgående rörelse med ett finger för enklast stängning och låsning av centrifuglocket, även på höga bänkar.
Thermo ™ Scientific autlås™ III rotorsystem:
- Säkert låssystem möjliggör enkel tryckknappsinstallation och utbyte av rotorer.
- Systemet sparar tid när du växlar mellan applikationer.
- Enkel åtkomst till rotorkammaren ger snabb rengöring, en hälsosammare arbetsmiljö och längre livslängd.
Thermo Scientific™ ClickSeal™ skoptätningssystem:
- Bioinneslutningslösning tätar med ett snäpp; eliminerar skruvkork och komplicerade klämmor.
- Systemet har handskvänlig, enhands-öppnings-/stängningsfunktion.
- Systemet är certifierat av CAMR™ i Porton Down, Storbritannien.
Thermo Scientific ™ SMARTSpin-™teknik:
- Avancerat rotorhanteringssystem maximerar acceleration, bromsning och restlastvåg för varje rotor- och skopalternativ:
- Tekniken optimerar säkerheten och förbättrar separationer.
Utrymmesbesparande design:
- Kompakta dimensioner optimerar arbetsytan och den ergonomiska höjden och den böjda designen säkerställer enkel på- och avlastning av prover och enkel rengöring.
Energieffektiv:
- Systemet ger upp till 40 % energiförbrukningsbesparingar på industristandardprotokoll, såsom standardblodseparation eller bearbetning av koniska rör.
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | EN/UL/IEC 61010-1EN/UL/IEC 61010-2EN/UL/IEC 61326-1EN/UL/IEC 61326-2FCC del 15 |
| Controllertyp | Mikroprocessor |
| Kapacitet | 196 x 5/7 ml blodrör, 148 x 9/10 ml blodrör, 96 x 15 ml koniska rör, 40 x 50 ml koniska rör, 6 mikroplattor, 4 x 1 000 ml bioflaskor (med TX-1 000 rotorer) |
| Max. RCF | 3,374 x g |
| Max. Hastighet | 3,800 rpm |
| Produktlinje | Megafuge |
| Kylt | Nej |
| Visa | ljust LCD-tryckknapp användargränssnitt |
| Drivsystem | Direkt, borstlös induktion med låg profil |
| För användning med (utrustning) | Inköp av Thermo Scientific-rotor och tillbehör som krävs för drift |
| Show More |