Läs mer
Thermo Scientific™ Megafuge ST4 Plus centrifugserie
Produktkod. p-7159710 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Spänning:
208/240 V
220 V
220/240 V
Rotor ingår:
Ja
Nej
Modell:
Megafuge ST4 Plus
Megafuge ST4 Plus, TX-1000 cellodlingspaket
Megafuge ST4 Plus-MD
Megafuge ST4R Plus
Megafuge ST4R Plus, TX-1000 cellodlingspaket
Megafuge ST4R Plus, TX-750 cellodlingspaket
Megafuge ST4R Plus-MD
Megafuge ST4R Plus-MD, TX-1000 blodrörspaket
Megafuge ST4R Plus-MD, TX-750 blodrörspaket
Förpackningsstorlek:
1 enhet
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Spänning Rotor ingår Modell Förpackningsstorlek
16380718 208/240 V Nej Megafuge ST4 Plus-MD 1 enhet
16330728 220/240 V Nej Megafuge ST4R Plus-MD -
16390728 220 V Nej Megafuge ST4R Plus-MD -
16390738 208/240 V Nej Megafuge ST4 Plus -
16340748 220/240 V Nej Megafuge ST4R Plus -
16300758 220/240 V Ja Megafuge ST4R Plus-MD, TX-1000 blodrörspaket -
16370758 220/240 V Ja Megafuge ST4R Plus, TX-1000 cellodlingspaket 1 enhet
16380758 208/240 V Ja Megafuge ST4 Plus, TX-1000 cellodlingspaket -
16370768 220/240 V Ja Megafuge ST4R Plus-MD, TX-750 blodrörspaket 1 enhet
16310778 220/240 V Ja Megafuge ST4R Plus, TX-750 cellodlingspaket 1 enhet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 16380718 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75009503
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Snabbare bearbetning av fler prover med ett högt förhållande mellan kapacitet och fotavtryck och enkelt programmeringsgränssnitt, plus flexibiliteten att köra de flesta rör och flaskor på en centrifug.
ST4/ST4R Plus-seriens centrifuger levereras som standard med en lättanvänd knappsats och högkontrast LCD-display. Denna mångsidiga enhet med hög kapacitet erbjuder konsekvent prestanda och är idealisk för rutintillämpningar. Byt snabbt och säkert mellan 13 unika rotoralternativ med det verktygslösa Autolås rotorbytet. Finns att köpa individuellt eller i praktiska applikationsbaserade paket.
Cellkulturpaketen inkluderar centrifugen, rotorn, ClickSeal bioinneslutningslock och en uppsättning med fyra 15 ml och 50 ml koniska röradaptrar.
Blodrörspaketen inkluderar centrifugen, rotorn, ClickSeal bioinneslutningslock och en uppsättning med fyra 5/7 ml och 9/10 ml blodrörsadaptrar.
Enkel att använda:
  • Intuitiva kontroller förenklar driften och ger detaljerad information om ett brett utbud av driftparametrar och processtatus för optimal prestanda.
  • Modern industriell design stöder kontinuerlig förbättring av rotorbelastningsergonomi, användarsäkerhet och aktuella nödvändiga certifieringar
  • Motoriserad lockspärr möjliggör en nedåtgående rörelse med ett finger för enklast stängning och låsning av centrifuglocket, även på höga bänkar.
Thermo ™ Scientific autlås™ III rotorsystem:
  • Säkert låssystem möjliggör enkel tryckknappsinstallation och utbyte av rotorer.
  • Systemet sparar tid när du växlar mellan applikationer.
  • Enkel åtkomst till rotorkammaren ger snabb rengöring, en hälsosammare arbetsmiljö och längre livslängd.
Thermo Scientific™ ClickSeal™ skoptätningssystem:
  • Bioinneslutningslösning tätar med ett snäpp; eliminerar skruvkork och komplicerade klämmor.
  • Systemet har handskvänlig, enhands-öppnings-/stängningsfunktion.
  • Systemet är certifierat av CAMR™ i Porton Down, Storbritannien.
Thermo Scientific ™ SMARTSpin-™teknik:
  • Avancerat rotorhanteringssystem maximerar acceleration, bromsning och restlastvåg för varje rotor- och skopalternativ:
  • Tekniken optimerar säkerheten och förbättrar separationer.
Utrymmesbesparande design:
  • Kompakta dimensioner optimerar arbetsytan och den ergonomiska höjden och den böjda designen säkerställer enkel på- och avlastning av prover och enkel rengöring.
Energieffektiv:
  • Systemet ger upp till 40 % energiförbrukningsbesparingar på industristandardprotokoll, såsom standardblodseparation eller bearbetning av koniska rör.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN/UL/IEC 61010-1EN/UL/IEC 61010-2EN/UL/IEC 61326-1EN/UL/IEC 61326-2FCC del 15
Controllertyp Mikroprocessor
Kapacitet 196 x 5/7 ml blodrör, 148 x 9/10 ml blodrör, 96 x 15 ml koniska rör, 40 x 50 ml koniska rör, 6 mikroplattor, 4 x 1 000 ml bioflaskor (med TX-1 000 rotorer)
Max. RCF 25 830 x g fast vinkel (med 30 x 2 ml Rotor), 5 590 x g Swing-Out (med BIOShield 1 000A-rotor)
Produktlinje Megafuge
Kylt Nej
Drivsystem Direkt, borstlös induktion med låg profil
För användning med (utrustning) Inköp av Thermo Scientific-rotor och tillbehör som krävs för drift
Inkluderar centrifug inkluderar följande i förpackningen: tryckt engelsk bruksanvisning, USB-minne med användarmanual på 28 språk, korrosionsbeständig olja (70009824), nätsladd för det aktuella landets matningsspänning, försäkran om överensstämmelse
Material Fram, topp och sidor är av plast (dator-ABS) målade med 2K lack (PUR-baserat), metallhölje är av kallvalsat stål med pulverfärg (strukturerad), centrifugskålen är korrosionsbeständig hög värmeledningsförmåga (ROSTFRITT STÅl 1.4301 KAllVAlSAD). Enhetens fötter är av gummi.
Modell Megafuge ST4 Plus-MD
Bullernivå <64 dB(A) Rotor F15-8x50c; 14 500 RPM
Profil (acceleration/bromsning) Val av 9 acceleration/10 retardation-priser
Programlagring Upp till 6 program via knappar på LCD-användargränssnittet
Rotor 13 Rotoralternativ tillgängliga, rotor säljs separat
Rotor ingår Nej
Körtid Upp till 9 timmar. 59 min
Standarder ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001
Timer Möjlighet att räkna upp eller ner
Garanti 5 år begränsad
Mått (L x B x H) Exteriör 690 x 566 x 362 mm
Längd (engelska) Exteriör 27,2 tum
Längd (metrisk) Exteriör 690 mm
Bredd (engelska) Exteriör 22,3 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 566 mm
Höjd (engelska) Exteriör 14,2 tum
Höjd (engelska) Exteriört lock öppet 33,9 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 362 mm
Höjd (metrisk) yttre lock öppet 861 mm
Djup (engelska) 27,2 tum
Djup (metriskt) 690 mm
Nettovikt 89 kg
Elektriska krav 208/240 V 50/60 Hz
Spänning 208/240 V
Wattal 1600 w
Frekvens 50/60 Hz
Produkttyp Bänkcentrifug
Visningstyp ljust LCD-tryckknapp användargränssnitt