Läs mer
Applied Biosystems™ Megaplex™ PreAmp Primers, Human Pool Set v3.0
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
50 reaktioner
Förpackningsstorlek:
50 reaktioner
Beskrivning
För användning när analyskänslighet är av yttersta vikt, Megaplex™ PreAmp Primers förbättrar avsevärt förmågan att detektera låguttryckta mikroRNA, vilket möjliggör generering av en omfattande uttrycksprofil med mycket mindre prov, så lite som 1 ng totalt inmatat RNA. Med innehåll som matchar Megaplex™ RT Primers, Megaplex™ PreAmp Primers, Human Pool Set v3.0 används med Megaplex™ RT Primers, Human Pool Set v3.0. Efter omvänd transkription med hjälp av Megaplex™ RT Primers, Megaplex™ PreAmp Primers tillsammans med TaqMan™ PreAmp Master Mix förstärker likformigt alla mikroRNA före kvantifiering med realtids-PCR med TaqMan™ Array MicroRNA-kort.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid -20 °C |
| GC-rik PCR-prestanda | Låg |
| PCR-metod | qPCR |
| Gröna funktioner | Hållbar förpackning |
| Primer | PreAmp Primers |
| Produktlinje | Megaplex™ |
| Produkttyp | Preamp Primer |
| Kvantitet | 50 reaktioner |
| Art | Människa |
| Tillräckligt för | 50 reaktioner |
| Visa mer |