Läs mer
Applied Biosystems™ Megaplex™ PreAmp Primers, Rodent Pool A
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
50 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Arter: Mus, Råtta
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 10X |
| Innehåll och lagring | Innehåller 150μ L av 10X primers Lagras vid -15° till -25 °C. |
| GC-rik PCR-prestanda | Låg |
| PCR-metod | qPCR |
| Gröna funktioner | Hållbar förpackning |
| Primer | PreAmp Primers |
| Produktlinje | Megaplex™ , TaqMan™ |
| Produkttyp | Preamp Primer |
| Kvantitet | 50 reaktioner |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Visa mer |