Läs mer
Applied Biosystems™ Megaplex™ Primer Pools, Human Pools A v2.1
GREENER_CHOICE
Megaplex™ Primer Pools, Human Pools A v2.1
Brand:  Applied Biosystems™ 4401009
Produktkod. 10585575
  • 12410.00 SEK / Varje
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Beskrivning
Beskrivning
Megaplex™ Primer Pools, Human Pools En v2.1 är tillgänglig under ett enda artikelnummer som innehåller både Megaplex™ RT Primers och Megaplex PreAmp Primers, Human Pools A v2.1. Megaplex™ RT Primers, Human Pool A v2.1 innehåller RT-primers för 377 unika mikroRNA och 4 kontroller. För användning när analyskänslighet är av yttersta vikt, Megaplex™ PreAmp Primers förbättrar avsevärt förmågan att detektera låguttryckta mikroRNA, vilket möjliggör generering av en omfattande uttrycksprofil med mycket mindre prov, så lite som 1 ng totalt inmatat RNA. MikroRNA-målen som representeras i denna pool tenderar att vara bättre karakteriserade, mer brett ⁄uttryckta och eller uttryckta på en högre nivå jämfört med Human Pool B. Human Pool A är avsedd att användas med TaqMan™ Array Human MicroRNA A Card v2.0, men det kan också användas för att förbereda cDNA för realtidsanalys med hjälp av individen TaqMan™ MikroRNA-analyser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Förvara vid -20 °C.
qPCR
RT Primers, PreAmp Primers
Primer Pool
Människa
miRNA-analys
Hög
Hållbar förpackning
Megaplex™ , TaqMan™
50 reaktioner
50 reaktioner
50 reaktioner
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Applied Biosystems™ Megaplex™ Primer Pools, Human Pools A v2.1 > 50 reaktioner