Läs mer
Applied Biosystems™ Megaplex™ Primer Pools, Human Pools Set v3.0
GREENER_CHOICE
Megaplex™ Primer Pools, Human Pools Set v3.0
Brand:  Applied Biosystems™ 4444750
Produktkod. 11690089
  • 13550.00 SEK / 1 uppsättning
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Megaplex™ Primer Pools, Human Pools Set v3.0 är tillgänglig under ett enda artikelnummer som innehåller Megaplex™ RT Primers Human Pool A v2.1, Megaplex™ RT Primers Human Pool B v3.0, Megaplex™ PreAmp Primers, Human Pool A v2.1 och Megaplex™ PreAmp Primers, Human Pool B v3.0. Megaplex™ Primer Pools, Human Pools Set v3.0 innehåller RT-primers för 754 unika mikroRNA plus 4 kontroller. För användning när analyskänslighet är av yttersta vikt, Megaplex™ PreAmp Primers förbättrar avsevärt förmågan att detektera låguttryckta mikroRNA, vilket möjliggör generering av en omfattande uttrycksprofil med mycket mindre prov, så lite som 1 ng totalt inmatat RNA. De Megaplex™ Primer Pools, Human Pools Set v3.0 är avsedd att användas med TaqMan™ Array Human MicroRNA Card Set v3.0, men det kan också användas för att förbereda cDNA för realtidsanalys med hjälp av individen TaqMan™ MikroRNA-analyser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Förvara vid -20 °C
qPCR
RT Primers, PreAmp Primers
Primer Pool
Människa
miRNA-analys
Låg
Hållbar förpackning
Megaplex™
50 reaktioner
50 reaktioner
50 reaktioner
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Applied Biosystems™ Megaplex™ Primer Pools, Human Pools Set v3.0 > 50 reaktioner