Läs mer
Applied Biosystems™ Megaplex™ Primer Pools, Rodent Pools A
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10724407 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
50 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10724407
Brand: Applied Biosystems™ 4401090
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Megaplex™ Primer Pools, Rodent Pools A
Applied Biosystems™ Megaplex™ Primer Pools, Rodent Pool A är tillgänglig under ett enda artikelnummer som innehåller både Megaplex™ RT Primers och Megaplex™ PreAmp Primers, Rodent Pools A. Megaplex™ RT Primers, Rodent Pools A innehåller RT-primers för 335 och 226 unika mikroRNA för mus respektive råtta plus 4 artspecifika kontroller. För användning när analyskänslighet är av yttersta vikt, Megaplex™ PreAmp Primers förbättrar avsevärt förmågan att detektera låguttryckta mikroRNA, vilket möjliggör generering av en omfattande uttrycksprofil med mycket mindre prov, så lite som 1 ng totalt inmatat RNA. MikroRNA-målen som representeras i denna pool tenderar att vara bättre karakteriserade, mer brett ⁄uttryckta och eller uttryckta på en högre nivå jämfört med Gnagarpool B. Gnagarpool A är avsedd att användas med TaqMan™ Rodent MicroRNA A Array v2.0, men den kan också användas för att förbereda cDNA för realtidsanalys med hjälp av individen TaqMan™ MikroRNA-analyser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10X
Innehåll och lagring Innehåller μ150 L 10X primers (Megaplex™ PreAmp Primers, Rodent Pool A) och μ50 L 10X primer (Megaplex™ RT Primers, Rodent Pool A). Förvara vid -15 till -25 °C.
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod qPCR
Gröna funktioner Hållbar förpackning
Primer RT Primers, PreAmp Primers
Produktlinje Megaplex , TaqMan
Produkttyp Primer Pool
Kvantitet 50 reaktioner
Art Råtta, mus
Tillräckligt för 50 reaktioner
För användning med (applikation) miRNA-analys
Trohet (mot Taq) 10 X
Antal reaktioner 50 reaktioner