Läs mer
Applied Biosystems™ Megaplex™ RT Primers, Human Pool A v2.1
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10744807 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
50 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10744807
Brand: Applied Biosystems™ 4399966
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Megaplex™ RT Primers, Human Pool A v2.1
Designad för att effektivisera experimentella arbetsflöden, Megaplex™ RT Primers tillhandahåller en enda reaktionslösning vid beredning av cDNA för realtids PCR-analys på en TaqMan™ MicroRNA Array. Human Pool A v2.1 innehåller RT-primers för 377 unika mikroRNA och 4 kontroller. De mikroRNA-mål som representeras i denna pool tenderar att vara bättre karakteriserade, mer brett ⁄uttryckta och eller uttryckta på en högre nivå jämfört med Human Pool B. Human Pool A v2.1 är avsedd att användas med TaqMan™ Array, Human MicroRNA A Card v2.0, men det kan också användas för att förbereda cDNA för realtidsanalys med hjälp av individen TaqMan™ MikroRNA-analyser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid -20 °C.
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod qPCR
Gröna funktioner Hållbar förpackning
Primer RT Primers
Produktlinje Megaplex , TaqMan
Produkttyp RT Primer
Kvantitet 50 reaktioner
Frakt skick Rumstemperatur
Art Människa
Tillräckligt för 50 reaktioner
För användning med (applikation) miRNA-analys
Antal reaktioner 50 reaktioner