Läs mer
Applied Biosystems™ Megaplex™ RT Primers, Human Pool B v3.0
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
50 reaktioner
Förpackningsstorlek:
50 reaktioner
Beskrivning
Designad för att effektivisera experimentella arbetsflöden, Megaplex™ RT Primers tillhandahåller en enda reaktionslösning vid beredning av cDNA för realtids PCR-analys på en TaqMan™ MicroRNA Array. Human Pool B v3.0 innehåller RT-primers för 377 unika mikroRNA och 4 kontroller. De mikroRNA-mål som representeras i denna pool tenderar att vara mindre väl karakteriserade, mer snävt ⁄uttryckta och eller uttryckta på en lägre nivå jämfört med Human Pool A. Human Pool B v3.0 är avsedd att användas med TaqMan™ Array Human MicroRNA B Card v3.0, men det kan också användas för att förbereda cDNA för realtidsanalys med hjälp av individen TaqMan™ MikroRNA-analyser.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid -20 °C |
| GC-rik PCR-prestanda | Låg |
| PCR-metod | qPCR |
| Gröna funktioner | Hållbar förpackning |
| Primer | RT Primers |
| Produktlinje | Megaplex |
| Produkttyp | RT Primer |
| Kvantitet | 50 reaktioner |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Art | Människa |
| Visa mer |