Läs mer
Applied Biosystems™ Megaplex™ RT Primers, Human Pool Set v3.0
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
50 reaktioner
Förpackningsstorlek:
50 reaktioner
Beskrivning
Designad för att effektivisera experimentella arbetsflöden, Megaplex™ RT Primers tillhandahåller en enda reaktionslösning vid beredning av cDNA för realtids PCR-analys på en TaqMan™ MicroRNA Array. Human Pool Set v3.0 innehåller två Megaplex™ RT Primer Pools, Pools A v2.1 och B v3.0. Tillsammans täcker poolerna 754 unika mikroRNA. Dessutom innehåller varje pool samma fyra kontroller. MikroRNA-målen som representeras i Human Pool A tenderar att vara bättre karakteriserade, mer brett ⁄uttryckta och eller uttryckta på en högre nivå jämfört med Human Pool B, medan mikroRNA-målen representerade i Human Pool B tenderar att vara mindre väl karakteriserade, mer snävt uttryckta ⁄och eller uttryckta på en lägre nivå jämfört med Human Pool A. Human Pool Set v3.0 är avsedd att användas med TaqMan™ Array Human MicroRNA Card Set v3.0, men det kan också användas för att förbereda cDNA för realtidsanalys med hjälp av individen TaqMan™ MikroRNA-analyser.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid -20 °C. |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| PCR-metod | qPCR |
| Gröna funktioner | Hållbar förpackning |
| Primer | RT Primers |
| Produktlinje | Megaplex™ |
| Produkttyp | RT Primer |
| Kvantitet | 50 reaktioner |
| Art | Människa |
| Tillräckligt för | 50 reaktioner |
| Visa mer |