Läs mer
Applied Biosystems™ Megaplex™ RT Primers, Rodent Pool A
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10075954 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
50 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10075954
Brand: Applied Biosystems™ 4399970
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Designad för att effektivisera experimentella arbetsflöden, Applied Biosystems™ Megaplex™ RT-primrar tillhandahåller en enda reaktionslösning vid framställning av cDNA.
Arter: Mus, Råtta
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10X
Innehåll och lagring Innehåller μ50 L 10X primers och 1 ml 25 mM MgCl2 .
Butik vid -15° till -25 °C.
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod qPCR
Gröna funktioner Hållbar förpackning
Primer RT Primers
Produktlinje Megaplex , TaqMan
Produkttyp RT Primer
Kvantitet 50 reaktioner
Frakt skick Rumstemperatur
Art Råtta, mus
Tillräckligt för 50 reaktioner
Trohet (mot Taq) 10 X
Antal reaktioner 50 reaktioner
Volym 50μ L