Läs mer
Applied Biosystems™ Megaplex™ RT Primers, Rodent Pool B v3.0
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
50 reaktioner
Förpackningsstorlek:
50 reaktioner
Beskrivning
Arter: Mus, Råtta
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid -20 °C. |
| GC-rik PCR-prestanda | Låg |
| PCR-metod | 2-stegs RT-qPCR |
| Gröna funktioner | Hållbar förpackning |
| Primer | RT Primers |
| Produktlinje | Megaplex , TaqMan |
| Produkttyp | RT Primer |
| Kvantitet | 50 reaktioner |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Art | Råtta, mus |
| Visa mer |