Läs mer
Invitrogen™ MEGAscript™ RNAi Kit med manual
Produktkod. 10763647
Change view
Kvantitet:
20 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10763647 20 reaktioner Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10763647 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM1626M
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
MEGAscript™ RNAi Kit med manual
De Invitrogen™ MEGAscript™ RNAi Kit är för syntes av stora mängder dsRNA för RNAi-experiment i icke-däggdjurssystem. MEGAscript RNAi Kit använder Invitrogen's patenterad högavkastande transkriptionsteknologi och inkluderar reagenser för transkription, nukleasnedbrytning och rengöring. Satsen innehåller tillräckligt med reagens för 20 reaktioner.
Syntetisera stora mängder dsRNA:
Förmågan att generera stora mängder rent, dubbelsträngat RNA är avgörande för framgången med RNAi-experiment. MEGAscript RNAi Kit tillåter RNAi-forskare att syntetisera 50 till μ100 g eller mer av dubbelsträngat RNA i en enda transkriptionsreaktion. Utbytet är typiskt 10 –50 gånger mängden RNA som produceras av konventionella transkriptionsreaktioner. DNA av antingen PCR- eller plasmidursprung kan användas som mall för transkriptionsreaktionen. Sens- och antisenssträngarna kan syntetiseras från en PCR-genererad DNA-mall som innehåller T7 RNA-polymeras-promotorer på båda ändarna av mallen, vilket eliminerar behovet av ett separat hybridiseringssteg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring T7 Enzyme Mix, 10X T7 Reaction Buffer, ATP Lösning, CTP-lösning, GTP-lösning, UTP-lösning, 10X bindningsbuffert, elueringslösning, RNase, DNas I, 10X digestionsbuffert, 2X tvättlösning och kontrollmall lagras alla på– 20 C, nukleasfritt °vatten kan förvaras vid vilken temperatur som helst. Filterpatroner och uppsamlingsrör förvaras i rumstemperatur.
Kontrolltyp Transkriptionskontroll
Provtyp Dubbelsträngat RNA (lång)
Antal reaktioner 20 reaktioner
Produktlinje Ambion, MEGAscript
Kvantitet 20 reaktioner
Frakt skick Våt is