Läs mer
Invitrogen™ MEGAscript™ SP6 transkriptionskit
Beskrivning
Nya transkriptionsreaktionsförhållanden och Ambions patenterade högutbytesteknologi möjliggör syntes av 10 till 50 gånger mängden RNA som produceras av konventionella transkriptionsreaktioner. Varje Ambion kitet innehåller tillräckligt med reagens för 40 reaktioner.
- Exklusiv teknologi med ultrahög avkastning är snabb: 2 timmars reaktionstid
- Förstärker aRNA för genarrayanalys och andra tillämpningar
- Inkorporerar effektivt många modifierade nukleotider
- En typisk μ20 L MEGAscript-reaktion med μ1 g av pTRI-Xef-1α kontrollmall kommer att ge över 100 μg transkript
- Mångsidigheten hos MEGAscript-kitet möjliggör manipulering av reaktionerna för att inkludera specialiserade reagenser såsom modifierade nukleotider, cap-analog eller ytterligare polymeras
- Tillbehörsprodukter:
- MessageAmp™ aRNA Amplification Kits drivs av MEGAscript-teknologi och har utvecklats speciellt för amplifiering av cRNA före arrayanalys. För att rena in vitro transkriptionsprodukter från fria nukleotider, buffertkomponenter och enzymer, använd MEGAclear™ Kit (fabrikant nr AM1908) och MEGAclear-96 kit (fabrikant nr AM1909).
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | SP6 enzymblandning, 10X reaktionsbuffert, ATP Solution, CTP Solution, GTP Solution, UTP Solution, pTRI-Xef, TURBO DNase, Ammonium Acetate Stop Solution, Litium Chloride Precipitation Solution och Gel Loading Buffer II förvaras alla på– 20 °C. Nukleasfritt vatten kan förvaras vid vilken temperatur som helst. |
| Slutlig produkttyp | Syntetisk mRNA, mRNA |
| Formatera | Kit |
| Provtyp | mRNA, Syntetisk mRNA |
| För användning med (applikation) | In vitro transkription, syntetisk mRNA, mRNA, transfektion, LNPs, GENEart, linjäriserad DNA-plasmid, leverans, PCR-produkter |
| Antal reaktioner | 40 reaktioner |
| Produktlinje | Ambion, MEGAscript |
| Produkttyp | SP6 In Vitro Transcription kit |
| Kvantitet | 40 reaktioner |
| Promotor | SP6 |
| Visa mer |