Läs mer
Invitrogen™ MegaScript™ T7 Transcription Kit Plus
Produktkod. 17984681
Change view
Antal reaktioner:
1000 reaktioner
25 reaktioner
50 reaktioner
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner
17984681 50 reaktioner
31662351 25 reaktioner
17945051 50 reaktioner
17934741 1000 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17984681 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A57622
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
MegaScript T7 Transcription Kit Plus innehåller alla reagenser och buffertar som behövs för in vitro-syntes av stora mängder RNA, är lämplig för full- eller delvis modifierad nukleotidsubstitution för att producera modifierat RNA, och möjliggör användning av olika cap-analoger.
MegaScript T7 Transcription Kit Plus innehåller alla reagenser och buffertar som behövs för in vitro-syntes av stora mängder RNA. Varje 20-L-reaktion μ ger i genomsnitt 100 μg RNA, medan det uppskalade protokollet ger upp till 1 mg RNA. Detta kit är lämpligt för fullständig eller delvis modifierad nukleotidsubstitution för att producera modifierat RNA. Den är också lämplig för ko-transkriptionell kapning med cap-analoger för att skapa capped RNA som kan översättas till protein. Skala enkelt från RUO till GMP med inkorporering av TheraPure reagenser, vilket eliminerar omoptimering under uppskalning.
Funktioner i MegaScript T7 Transcription Kit Plus inkluderar:
  • Optimerad för att uppnå höga mRNA-utbyten (>5 mg/ml)
  • Flexibel—möjliggör användning av modifierade nukleotider och/eller kapselanaloger såsom ARCA eller CleanCap
  • Inkluderar GFP-kontrollmallen
  • Bestående av högkvalitativa reagenser (TheraPure); eliminerar behovet av att kvalificera nya reagenser under uppskalning
  • Finns i två storlekar: 50 och 1000 reaktioner
MegaScript T7 Transcription Kit Plus kräver en linjäriserad DNA-mall med en T7 RNA-polymeraspromotor för att skapa >5 mg/ml RNA. MEGAscript-kit är avsedda för syntes av stora mängder omärkt eller låg-specifik aktivitet RNA för en rad olika användningsområden, inklusive transfektioner, prekliniska mRNA-terapeutiska mRNA-studier, mikroinjektioner, in vitro-translation samt RNA-struktur- och funktionsanalys. Observera att detta kit inte skapar capped RNA, vilket är nödvändigt för translationella studier. MEGAscript-kit rekommenderas inte för syntes av prober med hög specifik aktivitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp HEK293, 293, HeLa, CHO-K1, CHO, Jurkat, Primära mänskliga T-celler, Primära celler, Stamceller, iPSC, NIH-3T3, HepG2, A549, HUVEC
Slutlig produkttyp Syntetiskt mRNA
Formatera Gratis kit med djurursprung
Isoleringsteknik Spinnkolonn av kiseldioxid
Reningsmål mRNA
Provtyp mRNA, Total RNA
Antal reaktioner 50 reaktioner
Produktlinje MEGAscript
Produkttyp T7 In vitro-transkriptionskit
Kvantitet 50 reaktioner
Promotor T7
Frakt skick Torr is
Avkastning >100 μg
Utgångsmaterial PCR-produkter, linjäriserad DNA-plasmid
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning.