Läs mer
uvex Megasonic glasögon
Produktkod. 17747749 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Linsfärg:
Brun (23 %)
Klart
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Linsfärg
17747749 Klart
17707709 Brun (23 %)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17747749 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9320415
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    257.00 SEK
    243.05 SEK / Paket med 1
    Save 13.95 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
De Uvex Megasonic har ett verkligt panoramasiktfält med klarhet åt alla håll - även under svåra förhållanden.
Den sportiga, ergonomiska designen och den ultrabekväma passformen gör att dessa glasögon både skyddar och låter dig fortsätta med din dag.
Allmänna funktioner
  • Funktionella glasögon i skidglasögondesign med panoramautsikt
  • Unik, ramlös linsdesign med maximalt optimerat synfält för bättre riskuppfattning och ökad säkerhet
  • Robust polykarbonatlins med beprövad uvex supravision beläggningsteknik– permanent anti-im och reptålig lins
  • Hållbar fördel: pannband kan bytas ut vid behov
  • Metallfri
Skyddsfunktioner
  • Certifierad i enlighet med EN 166 (personligt ögonskydd) och EN 170 (UV-filter)
  • UV400– 100 % skydd mot farlig UVA- och UVB-strålning till 400 nm
  • Ökad mekanisk styrka– BT-märkning (120 m/s; testad under extrema temperaturer -5 °C, +55 °C)
Komfortfunktioner
  • Mjuk, adaptiv ansiktsdyna ger en universell passform för olika huvud- och ansiktsformer och en tight passform utan tryckpunkter
  • Generös inre volym och urtag för sidoarmarna på glasögonen möjliggör bekväm användning utan tryckpunkter, även för glasögonbärare
  • Indirekt ventilationssystem ökar luftcirkulationen
  • 30 mm bred längd justerbar tyg pannband för optimalt fäste och individuell justering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linstyp Övervakning ETC
Linsbeläggning Anti-dimma
Färg Antracit, blå
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 166, EN 172
Linsfärg Klart
Produkttyp Anti-dimglasögon
Pannbandsmaterial Textil
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Plast
UV-skydd UV400
Ramtyp Standard