Beskrivning
- Den sportiga, ergonomiska designen och den ultrabekväma passformen gör att dessa glasögon både skyddar och låter dig fortsätta med din dag. Även perfekt för dem som bär receptbelagda glasögon eftersom de har en generös inre volym.
Specifikationer
Specifikationer
| Linsbeläggning | Obelagd |
| Linsfärg | Klart |
| Produkttyp | Helsiktsglasögon |
| Material | Polykarbonat |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Linsmaterial | Polykarbonat |
| Rammaterial | Plast |
| UV-skydd | UV400 |
| Ramtyp | Klassisk |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |