Läs mer
uvex Megasonic svetsskyddsglasögon
Produktkod. 17797699 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Disponibel:
Återanvändbar
Produktkod. Disponibel
17797699 Återanvändbar
1 options
Produktkod. 17797699 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9320045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    248.00 SEK
    238.73 SEK / Paket med 1
    Save 9.27 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-11-2026
De Uvex Megasonic har ett verkligt panoramasiktfält med klarhet åt alla håll - även under svåra förhållanden.
Den sportiga, ergonomiska designen och den ultrabekväma passformen gör att dessa glasögon både skyddar och låter dig fortsätta med din dag.
Allmänna funktioner
  • Funktionella glasögon i skidglasögondesign med panoramautsikt
  • Unik, ramlös linsdesign med maximalt optimerat synfält för bättre riskuppfattning och ökad säkerhet
  • Robust polykarbonatlins med beprövad uvex supravision beläggningsteknik– permanent anti-im och reptålig lins
  • Hållbar fördel: pannband kan bytas ut vid behov
  • Metallfri
Skyddsfunktioner
  • Certifierad i enlighet med EN 166 (personligt ögonskydd) och EN 170 (UV-filter)
  • UV400– 100 % skydd mot farlig UVA- och UVB-strålning till 400 nm
  • Ökad mekanisk styrka– BT-märkning (120 m/s; testad under extrema temperaturer -5 °C, +55 °C)
Komfortfunktioner
  • Mjuk, adaptiv ansiktsdyna ger en universell passform för olika huvud- och ansiktsformer och en tight passform utan tryckpunkter
  • Generös inre volym och urtag för sidoarmarna på glasögonen möjliggör bekväm användning utan tryckpunkter, även för glasögonbärare
  • Indirekt ventilationssystem ökar luftcirkulationen
  • 30 mm bred längd justerbar tyg pannband för optimalt fäste och individuell justering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linstyp Infradur Plus
Linsbeläggning Anti-dimma
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 166, EN 169
Linsfärg Svetsskärm 5, Grå
Produkttyp Svetsglasögon
Ram färg Svart
Inkluderar Pannband i textil
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Plast
UV-skydd UV400