Läs mer
Micronova™ MegaWringer™ Flat Head Mop Wringer
Produktkod. 16205172 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Material:
Rostfritt stål (304), elektropolerat, polyketon
Produktkod. Material
16205172 Rostfritt stål (304), elektropolerat, polyketon
1 options
Produktkod. 16205172 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer W94
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9940.00 SEK
    9676.71 SEK / Paket med 1
    Save 263.29 SEK
    2% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
Unik moppvridare av rostfritt stål och polyketon med platt huvud som använder hävstången från mopphandtaget för att utöva ett vridande tryck nedåt, vilket eliminerar behovet av att böja och trycka under rengöring.
De Micronova MegaWringer™ Flat Head Mop Wringer har en unik design som utnyttjar mopphandtaget för att utöva ett vridande tryck nedåt för att effektivt vrida moppar med platt huvud med minimal ansträngning.
  • Dunpressvridare är idealisk för konsekvent vridning av platt huvudmopp
  • Ergonomisk, lätt att använda med minimalt tryck, ingen operatörsböjning, enhandsverkan
  • Skyddar mot operatörens handled och ryggbelastning
  • Ingen vagn behövs
  • Fungerar med B-7 hinkar i BucketBinder System eller Slim-T Vagn
  • Enheten är kompakt, lätt att transportera och förvara och väger mindre än 5 pund
  • Elektropolerat rostfritt stål med gjutna polyketonkomponenter
  • Tål starka desinfektionsmedel
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Produkttyp Mop Wringer
Material Rostfritt stål (304), elektropolerat, polyketon
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Skötselråd Förvara vid omgivningstemperatur. Skölj för att ta bort desinfektionsmedel före autoklavering eller förvaring.
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse
Mått 20,5 x 4 x 10 tum.
För användning med (applikation) Rengöring av väggar, golv och tak
För användning med (utrustning) B-7 och B-7 AC Seriehink
Höjd (engelska) 10 tum
Höjd (metrisk) 25 cm
Längd (engelska) 20,5 tum
Längd (metrisk) 65 cm
Kvantitet 1 st
Sterilitet Icke-steril
Bredd (engelska) 4 tum
Bredd (metrisk) 10 cm