Läs mer
R&D Systems™ Megestrol Acetate
Produktkod. 30000889
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30000889 50 mg
1 options
Produktkod. 30000889 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 6285/50
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Synthetic progesterone analog
Synthetic progesterone analog. Dose-dependently inhibits growth of HepG2 cells (IC50 = 260 μM) in vitro and in vivo and reduces tumor volume. High dosages improve weight gain in tumor-bearing nude mice. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 17-(Acetyloxy)-6-methylpregna-4,6-diene-3,20-dione
CAS 595-33-5
Kvantitet 50 mg
Löslighet Soluble to 50mM in DMSO and to 20mM in ethanol
Produktlinje Tocris
Molekylformel C24H32O4
Formel vikt 384.51
Fysisk form Solid
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 384.516