Läs mer
Megestrolacetat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Megestrol-17-acetate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H32O4/c1-14-12-18-19(22(4)9-6-17(27)13-21(14)22)7-10-23(5)20(18)8-11-24(23,15(2)25)28-16(3)26/h12-13,18-20H,6-11H2,1-5H3/t18-,19+,20+,22-,23+,24+/m1/s1 |
| Formel vikt | 384.2301 |
| Procent renhet | >95% |