missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Megestrol-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Megestrol-d3 |
| CAS | 162462-71-7 |
| Molekylformel | C22H27D3O3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 17-Hydroxy-6-(methyl-d3)-pregna-4,6-diene-3,20-dione, 6-(Methyl-d3)megestrol |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30O3/c1-13-11-16-17(20(3)8-5-15(24)12-19(13)20)6-9-21(4)18(16)7-10-22(21,25)14(2)23/h11-12,16-18,25H,5-10H2,1-4H3/t16-,17+,18+,20-,21+,22+/m1/s1/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C1=C[C@@H]2[C@H](CC[C@@]3(C)[C@H]2CC[C@]3(O)C(=O)C)[C@@]4(C)CCC(=O)C=C14 |
| IUPAC-namn | (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetyl-17-hydroxy-10,13-dimethyl-6-(trideuteriomethyl)-2,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 345.49 |
| Formel vikt | 345.2383 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?