Läs mer
Megestrol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Megestrol |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30O3/c1-13-11-16-17(20(3)8-5-15(24)12-19(13)20)6-9-21(4)18(16)7-10-22(21,25)14(2)23/h11-12,16-18,25H,5-10H2,1-4H3/t16-,17+,18+,20-,21+,22+/m1/s1 |
| Formel vikt | 342.2195 |