Läs mer
Meglumine, Mikromol™
Produktkod. 17948764
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17948764 250 mg
1 options
Produktkod. 17948764 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3394.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Meglumine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Meglumine
CAS 6284-40-8
Analyt- eller komponentnamn Meglumine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H17 N O5
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym D-Glucitol, 1-deoxy-1-(methylamino)-, Glucitol, 1-deoxy-1-(methylamino)-, D- (8CI), Sorbitol, 1-deoxy-1-methylamino- (6CI), (2R,3R,4R,5S)-6-Methylaminohexane-1,2,3,4,5-pentaol, 1-Deoxy-1-(methylamino)-D-glucitol, 1-Deoxy-1-methylaminosorbitol, D-(-)-N-Methylglucamine, Meglumin, Meglumine, Methylglucamin, Methylglucamine, N-Methyl-D(-)-glucamine, N-Methyl-D-glucamine, N-Methylglucamine, N-Methylsorbitylamine, NSC 52907, NSC 7391
InChI formel InChI=1S/C7H17NO5/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h4-13H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1
LEDER CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
IUPAC-namn (2R,3R,4R,5S)-6-(metylamino)hexan-1,2,3,4,5-pentol
Molekylvikt (g/mol) 195.21
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 195,1107 g/mol