Läs mer
Novus Biologicals™ MEI1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Produktkod. 18537682 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18537682 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18537682 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer H00150365T01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Specifikationer
Kvantitet 0.1 mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forskningskategori Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Stem Cells
Mål MEI1
Synonym meiosis defective 1, Meiosis defective protein 1, meiosis inhibitor 1, meiosis inhibitor protein 1, MGC40042
Gensymbol MEI1